Imprimer
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10443-1G PC10443-5G PC10443-25G
APOSPC10443-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10443-1G APOSPC10443-5G APOSPC10443-25G
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃BrClFO
Point d'ébullition: 88…90 °C/14mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368699
Numéro CAS: 887266-90-2
ONU: 3265
ADR: 8,III