Imprimer
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC10428-1G PC10428-5G PC10428-25G
APOSPC10428-1GEA 62.5 EUR
APOSPC10428-1G APOSPC10428-5G APOSPC10428-25G
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
MW: 251.4801 g/mol
Point d'ébullition: 74 °C/0.06mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368692
Numéro CAS: 157359-99-4
ONU: 3265
ADR: 8 III