3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC10414-1G
PC10414-250MG
APOSPC10414-1GEA
0
EUR
APOSPC10414-1G
APOSPC10414-250MG
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Formule:
C₈H₉FN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368688 Numéro CAS: 113596-04-6 |