3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene sulphonamide
PC10406-1G
PC10406-5G
APOSPC10406-1GEA
58
EUR
APOSPC10406-1G
APOSPC10406-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule:
C₈H₅F₆NO₂S MW: 293.1862 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01935138 Numéro CAS: 39213-22-4 |