Imprimer
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1040-1KG PC1040-250G
APOSPC1040-1KGEA 0 EUR
APOSPC1040-1KG APOSPC1040-250G
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Precursor to 2-(4-aminophenyl)-substituted tetrahydropyrimidines & imidazolines
Formule: C₇H₆F₃N
Point d'ébullition: 118 °C/60mmHg
Point de fusion: 7-9 °C
Densité: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064396
Numéro CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III