Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
PC10396-1G PC10396-5G PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA 98.9 EUR
APOSPC10396-1G APOSPC10396-5G APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Formule: C₆H₅ClOS
Point d'ébullition: 163…165 °C
Densité: 1.403 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041427
Numéro CAS: 651-70-7
ONU: 1993
ADR: 3,III