Imprimer
α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzylbromide
PC10395-1G PC10395-5G
APOSPC10395-1GEA 72.7 EUR
APOSPC10395-1G APOSPC10395-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène
α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
Point d'ébullition: 79…80 °C/80mmHg
Densité: 1.79 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013549
Numéro CAS: 53001-73-3
EINECS: 258-289-6
ONU: 3265
ADR: 8,II