Imprimer
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 46.6 EUR
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C
Point de fusion: 44383 °C
Densité: 2.008 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042245
Numéro CAS: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
ONU: 2810
ADR: 6.1 III