Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC10381-1G PC10381-5G
APOSPC10381-1GEA 27.7 EUR
APOSPC10381-1G APOSPC10381-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657735
Numéro CAS: 159020-59-4