Imprimer
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
PC10380-1G PC10380-5G
APOSPC10380-1GEA 50.9 EUR
APOSPC10380-1G APOSPC10380-5G
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368679
Numéro CAS: 163517-61-1