Imprimer
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
PC10372-1G PC10372-25G PC10372-5G PC10372-100G
APOSPC10372-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10372-1G APOSPC10372-25G APOSPC10372-5G APOSPC10372-100G
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate 99%
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200977
Numéro CAS: 773873-72-6