Imprimer
1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10371-1G PC10371-500MG PC10371-5G
APOSPC10371-1GEA 405 EUR
APOSPC10371-1G APOSPC10371-500MG APOSPC10371-5G
1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₉F₃N₂OS
Point de fusion: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140823
Numéro CAS: 321533-77-1