Imprimer
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10369-10G PC10369-1G PC10369-5G
APOSPC10369-10GEA 546 EUR
APOSPC10369-10G APOSPC10369-1G APOSPC10369-5G
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252.27 g/mol
Point de fusion: 232…234 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200922
Numéro CAS: 127918-93-8