Imprimer
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Difluoro-4-nitrotoluene
PC10366-1G PC10366-25G PC10366-5G PC10366-100G
APOSPC10366-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10366-1G APOSPC10366-25G APOSPC10366-5G APOSPC10366-100G
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200905
Numéro CAS: 141412-60-4