3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10348-1G
PC10348-500MG
PC10348-5G
APOSPC10348-1GEA
217
EUR
APOSPC10348-1G
APOSPC10348-500MG
APOSPC10348-5G
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formule:
C₉H₈F₃NO₃S Point de fusion: 154…157 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03001310 Numéro CAS: 115957-22-7 |