Imprimer
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10346-1G PC10346-500MG
APOSPC10346-1GEA 405 EUR
APOSPC10346-1G APOSPC10346-500MG
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinohydrazide
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinohydrazide
Formule: C₁₀H₁₀F₃N₃OS
Numéro MDL: MFCD01815167
Numéro CAS: 478247-67-5