Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10331-5G PC10331-100G PC10331-25G
APOSPC10331-5GEA 21.9 EUR
APOSPC10331-5G APOSPC10331-100G APOSPC10331-25G
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzène 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
Point d'ébullition: 108…109 °C/10mmHg
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368675
Numéro CAS: 450412-29-0