Imprimer
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10319-1G PC10319-500MG PC10319-5G
APOSPC10319-1GEA 275 EUR
APOSPC10319-1G APOSPC10319-500MG APOSPC10319-5G
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄F₅NO₅S
Point de fusion: 127…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975122
Numéro CAS: 885950-33-4