Imprimer
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pentafluorophenyl toluene-4-sulphonate
PC10315-1G PC10315-5G
APOSPC10315-1GEA 46.4 EUR
APOSPC10315-1G APOSPC10315-5G
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₃H₇F₅O₃S
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060056
Numéro CAS: 2069-36-5