α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
PC1030A-1KG
PC1030A-250G
APOSPC1030A-1KGEA
94.4
EUR
APOSPC1030A-1KG
APOSPC1030A-250G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Formule:
C₇H₆F₃N Point d'ébullition: 187 °C Point de fusion: 44352 °C Densité: 1.29 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007797 Numéro CAS: 98-16-8 EINECS: 202-643-4 ONU: 2948 ADR: 6.1,II |