Imprimer
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10300-1G PC10300-500MG PC10300-5G
APOSPC10300-1GEA 275 EUR
APOSPC10300-1G APOSPC10300-500MG APOSPC10300-5G
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formule: C₁₃H₄F₈O₃S
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975148
Numéro CAS: 886361-24-6