Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10288-1G PC10288-500MG
APOSPC10288-1GEA 799 EUR
APOSPC10288-1G APOSPC10288-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Formule: C₁₁H₁₁F₆NO
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871716
Numéro CAS: 453557-79-4