Imprimer
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC10286-1G PC10286-500MG
APOSPC10286-1GEA 415 EUR
APOSPC10286-1G APOSPC10286-500MG
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140108
Numéro CAS: 339024-06-5