Imprimer
1-(2-Fluoro-4-nitrophényl)pipérazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10278-1G PC10278-25G PC10278-5G
APOSPC10278-1GEA 147 EUR
APOSPC10278-1G APOSPC10278-25G APOSPC10278-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophényl)pipérazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₂FN₃O₂
Point de fusion: 70…72.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01572463
Numéro CAS: 154590-33-7