Imprimer
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10268-10G PC10268-5G
APOSPC10268-10GEA 253 EUR
APOSPC10268-10G APOSPC10268-5G
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Point de fusion: 151.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 24115-20-6