Imprimer
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Fluoroisatoic anhydride
PC10266-1G PC10266-25G PC10266-5G
APOSPC10266-1GEA 59.6 EUR
APOSPC10266-1G APOSPC10266-25G APOSPC10266-5G
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄FNO₃
MW: 181.12 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Densité: 1.502 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00112979
Numéro CAS: 78755-94-9