Imprimer
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10254-1G PC10254-5G
APOSPC10254-1GEA 137 EUR
APOSPC10254-1G APOSPC10254-5G
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001269
Numéro CAS: 400878-24-2