4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10238-1G
PC10238-500MG
APOSPC10238-1GEA
666
EUR
APOSPC10238-1G
APOSPC10238-500MG
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Formule:
C₁₆H₁₂BrFO₂ Point de fusion: 83…85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02091019 Numéro CAS: 451485-72-6 |