3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10230-1G
PC10230-500MG
PC10230-5G
APOSPC10230-1GEA
172
EUR
APOSPC10230-1G
APOSPC10230-500MG
APOSPC10230-5G
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formule:
C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O Point de fusion: 90…92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04117811 Numéro CAS: 76471-06-2 |