Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10224-1G PC10224-500MG PC10224-5G
APOSPC10224-1GEA 172 EUR
APOSPC10224-1G APOSPC10224-500MG APOSPC10224-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formule: C₁₁H₉F₄NO₃
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01366669
Numéro CAS: 117291-16-4