Imprimer
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoroacetamido)propanoic acid
PC10222-10G PC10222-1G PC10222-5G
APOSPC10222-10GEA 1350 EUR
APOSPC10222-10G APOSPC10222-1G APOSPC10222-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formule: C₁₁H₉ClF₃NO₃
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791205
Numéro CAS: 117291-25-5