Imprimer
Ethyl 2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10219-1G PC10219-500MG
APOSPC10219-1GEA 402 EUR
APOSPC10219-1G APOSPC10219-500MG
Ethyl 2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Formule: C₁₇H₁₈F₃NO₃
MW: 341.33 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425754
Numéro CAS: 439095-20-2