Imprimer
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10218-1G PC10218-500MG PC10218-5G
APOSPC10218-1GEA 217 EUR
APOSPC10218-1G APOSPC10218-500MG APOSPC10218-5G
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₆FNO₄S
MW: 301.34 g/mol
Point de fusion: 90…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02736084
Numéro CAS: 349624-64-2