Imprimer
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10208-1G PC10208-500MG PC10208-5G
APOSPC10208-1GEA 280 EUR
APOSPC10208-1G APOSPC10208-500MG APOSPC10208-5G
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Formule: C₁₁H₁₃FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001251
Numéro CAS: 400878-19-5