Imprimer
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10199-10G PC10199-1G PC10199-5G PC10199-2.5G
APOSPC10199-10GEA 0 EUR
APOSPC10199-10G APOSPC10199-1G APOSPC10199-5G APOSPC10199-2.5G
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Formule: C₁₂H₁₀F₃NOS
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791170
Numéro CAS: 317318-96-0