Imprimer
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10198-1G PC10198-500MG
APOSPC10198-1GEA 85.8 EUR
APOSPC10198-1G APOSPC10198-500MG
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₆F₃N₃O₂S
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012088
Numéro CAS: 449778-74-9