Imprimer
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10189-1G PC10189-500MG PC10189-5G
APOSPC10189-1GEA 405 EUR
APOSPC10189-1G APOSPC10189-500MG APOSPC10189-5G
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₀BrFO₃
Point de fusion: 219…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01814603
Numéro CAS: 449778-69-2