Imprimer
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10182-1G PC10182-500MG
APOSPC10182-1GEA 533 EUR
APOSPC10182-1G APOSPC10182-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Formule: C₁₃H₉ClF₃NO
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01316641
Numéro CAS: 321432-62-6