Imprimer
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10181-1G PC10181-500MG PC10181-5G
APOSPC10181-1GEA 464 EUR
APOSPC10181-1G APOSPC10181-500MG APOSPC10181-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Formule: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
MW: 322.72 g/mol
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172276
Numéro CAS: 321430-54-0