Imprimer
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10173-1G PC10173-250MG
APOSPC10173-1GEA 364 EUR
APOSPC10173-1G APOSPC10173-250MG
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₂H₁₃FO₃
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082811
Numéro CAS: 695186-85-7