Imprimer
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzamidoxime
PC10168-1G PC10168-500MG
APOSPC10168-1GEA 473 EUR
APOSPC10168-1G APOSPC10168-500MG
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Formule: C₁₄H₁₃FN₂O₂
MW: 260.27 g/mol
Point de fusion: 138…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662630
Numéro CAS: 261965-35-9