Imprimer
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Fluorobenzylthio)benzoic acid
PC10145-1G PC10145-500MG PC10145-5G
APOSPC10145-1GEA 172 EUR
APOSPC10145-1G APOSPC10145-500MG APOSPC10145-5G
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₁FO₂S
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02937499
Numéro CAS: 385383-44-8