Imprimer
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10138-10MG PC10138-100MG
APOSPC10138-10MGEA 21.9 EUR
APOSPC10138-10MG APOSPC10138-100MG
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Point d'ébullition: 92…94 °C/0,1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090999
Numéro CAS: 400825-68-5