Imprimer
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10126-1G PC10126-5G
APOSPC10126-1GEA 154 EUR
APOSPC10126-1G APOSPC10126-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₆H₁₂ClF₃N₄
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791148
Numéro CAS: 446276-01-3