Imprimer
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)thiosemicarbazide
PC10119-1G PC10119-5G
APOSPC10119-1GEA 224 EUR
APOSPC10119-1G APOSPC10119-5G
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formule: C₇H₈FN₃S
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01566642
Numéro CAS: 280133-47-3