Imprimer
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)thiosemicarbazide
PC10118-1G PC10118-5G
APOSPC10118-1GEA 241 EUR
APOSPC10118-1G APOSPC10118-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formule: C₇H₈FN₃S
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03791139
Numéro CAS: 446275-93-0