Imprimer
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10107-25G PC10107-100G PC10107-5G PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA 176 EUR
APOSPC10107-25G APOSPC10107-100G APOSPC10107-5G APOSPC10107-1G
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93 g/mol
Point de fusion: 110…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631349
Numéro CAS: 153254-09-2