Imprimer
2,4,6-Trifluorotoluene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10093-5G PC10093-1G
APOSPC10093-5GEA 560 EUR
APOSPC10093-5G APOSPC10093-1G
2,4,6-Trifluorotoluene 95%
2,4,6-Trifluorotoluene
Formule: C₇H₅F₃
Point d'ébullition: 105…110 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039204
Numéro CAS: 93343-11-4
ONU: 1993
ADR: 3,II