Imprimer
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-3,4-epoxybutane, 1,2-Epoxy-4,4,4-trifluorobutane
PC10086-1G PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA 145 EUR
APOSPC10086-1G APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Formule: C₄H₅F₃O
Point d'ébullition: 82 °C
Densité: 1.2487 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00156048
Numéro CAS: 407-12-5
ONU: 1993
ADR: 3,II