Imprimer
Aluminium fluorure, anhydre 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1008-100G PC1008-25G
APOSPC1008-100GEA 307 EUR
APOSPC1008-100G APOSPC1008-25G
Aluminium fluorure, anhydre 99%
Aluminium fluorure
Formule: AlF₃
Point de fusion: 1290 °C (subl.)
Densité: 3,1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003426
Numéro CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1